Få mere at vide
3M™ Comply™ SteriGage™ Dampkemisk indikator
Artikelnummer. 11943604
Skift visning
Mængde:
500 pakker
Artikelnummer. Mængde
11943604 500 pakker
1 options
Artikelnummer. 11943604 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000002707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2693.25 DKK
    1070.94 DKK / Pakke med 500
    Spare 1622.31 DKK
    60% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tilbyder en øjeblikkelig, nøjagtig og letlæselig metode til overvågning af steriliseringsprocessens betingelser inde i hver pakke og kan bruges i alle dampsterilisatorer. 3M™ Comply™ SteriGage™ Steam Chemical Indicator med letlæselig bevægelig frontstil har vist sig at have en højere læsenøjagtighed end farvetolkningsstilindikatorer.
Tilbyder en øjeblikkelig, nøjagtig og letlæselig metode til overvågning af steriliseringsprocessens betingelser inde i hver pakke og kan bruges i alle dampsterilisatorer. Letlæselig bevægelig frontstil har vist sig at have en højere læsenøjagtighed end farvefortolkningsstilindikatorer.
  • Moving front ink-teknologi giver letlæseligt 'Acceptér eller afvis'-resultat
  • Kan bruges i alle °121 C °til 135 C dampsteriliseringscyklusser
  • Respons korrelerer med en biologisk indikator ved 3 tid/temperatur-forhold under ideelle dampsteriliseringsbetingelser.
  • Bekræftet af BSI, en førende global uafhængig produkttestservicevirksomhed, for at opfylde ydeevnekravene i ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 Klasse 5
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO11140
Til brug med (applikation) Bestemmelse af steriliseringskvalitet
Til brug med (udstyr) Sterilisator
Produkttype Dampkemisk indikator
Temperatur (metrisk) 121 °C
Mængde 500 pakker
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetode Damp, kemisk