Få mere at vide
3M™ Comply™ Kemiske indikatorstrimler
Artikelnummer. 12529737
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
12529737 10 x 10 cm
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 12529737 Supplier 3M™ Supplier No. 7000002743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5848.45 DKK
    2508.98 DKK / Pakke med 1000
    Spare 3339.47 DKK
    57% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Specifications
Farve Blå til Pink
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm
Længde (metrisk) 10 cm
Produkttype Kemiske indikatorstrimler
Materiale Hydrogenperoxid
Mængde 1000 Pk.
Bredde (metrisk) Udvendig 10 cm