Få mere at vide
Heidolph™ Unimax Shaker Pakke
Artikelnummer. 10371983 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
0 til 500 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
10371983 0 til 500 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 10371983 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5431231900
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Komplet pakke
Pakken inkluderer:
  • (1) orbital platformsryster Unimax 1010
  • (1) varmemodul
  • (1) høj inkubatorhætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 10 mm
Bæreevne (metrisk) 5 kg
Hastighedsområde 0 til 500 rpm
Spænding 115/230 V