Få mere at vide
Epredia™ Komplet manuel farvning 117 og 130
Artikelnummer. 12687706 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Farvningsfadsdæksel, Assy 121
Kun farvningsskål, Assy 130
Manuelt farvningssæt 130
Plettefad, Assy 117
Plettende fadendæksel, Assy 117
Stativhåndtag, Assy 117 og 130
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12687706 Stativhåndtag, Assy 117 og 130 Hver
12677706 Plettende fadendæksel, Assy 117 Hver
12667706 Plettefad, Assy 117 Hver
12627716 Manuelt farvningssæt 130 Hver
12637716 Kun farvningsskål, Assy 130 Hver
12647716 Farvningsfadsdæksel, Assy 121 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12687706 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 DKK
    782.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 129.46 DKK
    14% Slukket
På lager
Plads til op til 60 rutsjebaner med Epredia™ Komplet manuel farvningssamling 117 og 130, fås med en ikke-autoklaverbar glas- eller rustfri stålskål.
Komplet manuel farvningssamling 117:
  • Farvningsskål 119: Rustfrit stål med indvendige mål på 7,95 x 3,35 x 2,95″ (202 x 85 x 75 mm); kan rumme op til 750 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ.
  • Farvningsstativ 120: Rustfrit stål; kan rumme op til 60 dias; maksimal diasstørrelse er 3 x 2″ (75 x 50 mm).
  • Farvningsskåldæksel 118: Rustfrit stål
Komplet manuel farvningssamling 130:
  • Farvningsskål 131: Ikke-autoklaverbart glas med indvendige mål på 7,95 x 4,4 x 2,8″ (202 x 112 x 72 mm); kan rumme op til 750 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ
  • Farvningsstativ 120: Rustfrit stål; kan rumme op til 60 dias; maksimal diasstørrelse er 3 x 2″ (75 x 50 mm)
  • Farvningsskåldæksel 132: Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rack materiale Rustfrit stål
Slide Count 60
Maks. Slide Størrelse 3 x 2 tommer.
Produkttype Stativhåndtag, Assy 117 og 130