Få mere at vide
Epredia™ Komplet manuel farvning 117 og 130
Artikelnummer. 12677706 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Farveopvaskemaskine, samling 117
Farvningsfaddæksel, samling 117
Farvningsfadsdæksel, Assy 121
Kun farvningsskål, Assy 130
Manuelt farvningssæt 130
Stativhåndtag, Assy 117 og 130
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12677706
Brand: Epredia™ 118
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plads til op til 60 rutsjebaner med Epredia™ Komplet manuel farvningssamling 117 og 130, fås med en ikke-autoklaverbar glas- eller rustfri stålskål.
Complete Manual Staining Assembly 117:
  • Staining Dish 119: Stainless steel with inside dimensions of 7.95 x 3.35 x 2.95 in. (202 x 85 x 75mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack.
  • Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm).
  • Staining Dish Cover 118: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 130:
  • Staining Dish 131: Nonautoclavable glass with inside dimensions of 7.95 x 4.4 x 2.8 in. (202 x 112 x 72mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack
  • Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm)
  • Staining Dish Cover 132: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Farvningsfaddæksel, samling 117