Få mere at vide
Epredia™ Komplet manuel farvning 117 og 130
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Farveopvaskemaskine, samling 117
Farvningsfaddæksel, samling 117
Farvningsfadsdæksel, Assy 121
Kun farvningsskål, Assy 130
Manuelt farvningssæt 130
Stativhåndtag, Assy 117 og 130
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Complete Manual Staining Assembly 117:
- Staining Dish 119: Stainless steel with inside dimensions of 7.95 x 3.35 x 2.95 in. (202 x 85 x 75mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack.
- Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm).
- Staining Dish Cover 118: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 130:
- Staining Dish 131: Nonautoclavable glass with inside dimensions of 7.95 x 4.4 x 2.8 in. (202 x 112 x 72mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack
- Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm)
- Staining Dish Cover 132: Stainless steel
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) Indvendig | 2.95 in. |
| Dybde (metrisk) Indvendig | 75 mm |
| Fad Materiale | Stainless Steel |
| Længde (engelsk) Indvendig | 7.95 in. |
| Længde (metrisk) Indvendig | 202 mm |
| Bredde (engelsk) Indvendig | 3.35 in. |
| Bredde (metrisk) Indvendig | 85 mm |
| Produkttype | Farveopvaskemaskine, samling 117 |
| Løsningskapacitet | 750 mL |