Beskrivelse
Komplet manuel farvningssamling 117:
- Farvningsskål 119: Rustfrit stål med indvendige mål på 7,95 x 3,35 x 2,95″ (202 x 85 x 75 mm); kan rumme op til 750 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ.
- Farvningsstativ 120: Rustfrit stål; kan rumme op til 60 dias; maksimal diasstørrelse er 3 x 2″ (75 x 50 mm).
- Farvningsskåldæksel 118: Rustfrit stål
Komplet manuel farvningssamling 130:
- Farvningsskål 131: Ikke-autoklaverbart glas med indvendige mål på 7,95 x 4,4 x 2,8″ (202 x 112 x 72 mm); kan rumme op til 750 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ
- Farvningsstativ 120: Rustfrit stål; kan rumme op til 60 dias; maksimal diasstørrelse er 3 x 2″ (75 x 50 mm)
- Farvningsskåldæksel 132: Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) Indvendig | 2,8'' |
| Dybde (metrisk) Indvendig | 72 mm |
| Fad Materiale | Ikke-autoklaverbart glas |
| Inkluderer | Farvningsfad 131, Farvningsstativ 120, Farvningsskål 132 |
| Længde (engelsk) Indvendig | 7,95 tommer. |
| Længde (metrisk) Indvendig | 202 mm |
| Rack materiale | Rustfrit stål |
| Slide Count | 60 |
| Bredde (engelsk) Indvendig | 4,4 tommer. |
| Bredde (metrisk) Indvendig | 112 mm |
| Vis mere |