Få mere at vide
Epredia™ Komplet manuel farvning 110 og 121
Artikelnummer. 12687696 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Farveskål til Assy 121
Farvningsskål til 110
Farvningsskåldæksel til 112
Farvningsskåldæksel til 121
Manuelt farvningssæt 110
Manuelt farvningssæt 121
Stativhåndtag til 110/121
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12687696 Manuelt farvningssæt 110 Hver
12607706 Farvningsskål til 110 Hver
12637706 Stativhåndtag til 110/121 Hver
12697706 Manuelt farvningssæt 121 Hver
12607716 Farveskål til Assy 121 Hver
12617716 Farvningsskåldæksel til 121 Hver
12647706 Farvningsskåldæksel til 112 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12687696 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 DKK
    1409.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 230.27 DKK
    14% Slukket
På lager
Plads til op til 30 rutsjebaner med Epredia™ Komplet manuel farvning 110 og 121, fås med en ikke-autoklaverbar glas- eller rustfri stålskål.
Komplet manuel farvningssamling 110 Indeholder:
  • Farvningsskål 112: Rustfrit stål med indvendige mål på 4,3 x 3,35 x 2,95 in. (110 x 85 x 75 mm). Holder op til 350 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ.
  • Farvningsstativ 113: Rustfrit stål. Holder op til 30 dias. Maksimal diasstørrelse 3 x 2 tommer. (75 x 50 mm)
  • Farvningsskåldæksel 111: Rustfrit stål
Komplet manuel farvningssamling 121 Indeholder:
  • Farvningsskål 122: ikke-autoklaverbart glas med indvendige mål på 4,3 x 3,6 x 2,6 tommer. (110 x 92 x 67 mm). Holder op til 350 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ
  • Farvningsstativ 113: Rustfrit stål. Holder op til 30 dias. Maksimal diasstørrelse 3 x 2 tommer. (75 x 50 mm)
  • Farvningsskåldæksel 123: Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dybde (engelsk) Indvendig 2,95 tommer.
Dybde (metrisk) Indvendig 75 mm
Fad Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Farvningsfad 112, Farvningsstativ 113, Farvningsskål 111
Længde (engelsk) Indvendig 4,3''
Længde (metrisk) Indvendig 110 mm
Rack materiale Rustfrit stål
Slide Count 30
Bredde (engelsk) Indvendig 3,35 tommer.
Bredde (metrisk) Indvendig 85 mm
Maks. Slide Størrelse 3 x 2 tommer.
Produkttype Manuelt farvningssæt 110
Løsningskapacitet 350 mL