Få mere at vide
Epredia™ Komplet manuel farvning 110 og 121
Artikelnummer. 12647706
Produkttype:
Farvebeholder til samling 121
Farvningsskål til 110
Farvningsskåldæksel til 112
Farvningsskåldæksel til 121
Manuelt farvningssæt 110
Manuelt farvningssæt 121
Stativhåndtag til 110/121
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12647706
Brand: Epredia™ 111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plads til op til 30 rutsjebaner med Epredia™ Komplet manuel farvning 110 og 121, fås med en ikke-autoklaverbar glas- eller rustfri stålskål.
Komplet manuel farvningssamling 110 Indeholder:
  • Farvningsskål 112: Rustfrit stål med indvendige mål på 4,3 x 3,35 x 2,95 in. (110 x 85 x 75 mm). Holder op til 350 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ.
  • Farvningsstativ 113: Rustfrit stål. Holder op til 30 dias. Maksimal diasstørrelse 3 x 2 tommer. (75 x 50 mm)
  • Farvningsskåldæksel 111: Rustfrit stål
Komplet manuel farvningssamling 121 Indeholder:
  • Farvningsskål 122: ikke-autoklaverbart glas med indvendige mål på 4,3 x 3,6 x 2,6 tommer. (110 x 92 x 67 mm). Holder op til 350 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ
  • Farvningsstativ 113: Rustfrit stål. Holder op til 30 dias. Maksimal diasstørrelse 3 x 2 tommer. (75 x 50 mm)
  • Farvningsskåldæksel 123: Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Farvningsskåldæksel til 112