Få mere at vide
Epredia™ Komplet manuel farvning 110 og 121
Artikelnummer. 12607716
Produkttype:
Farvebeholder til samling 121
Farvningsskål til 110
Farvningsskåldæksel til 112
Farvningsskåldæksel til 121
Manuelt farvningssæt 110
Manuelt farvningssæt 121
Stativhåndtag til 110/121
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12607716
Brand: Epredia™ 122
Plads til op til 30 rutsjebaner med Epredia™ Komplet manuel farvning 110 og 121, fås med en ikke-autoklaverbar glas- eller rustfri stålskål.
Complete Manual Staining Assembly 110 Includes:
  • Staining Dish 112: Stainless steel with inside dimensions of 4.3 x 3.35 x 2.95 in. (110 x 85 x 75 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack.
  • Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
  • Staining Dish Cover 111: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 121 Includes:
  • Staining Dish 122: nonautoclavable glass with inside dimensions of 4.3 x 3.6 x 2.6 in. (110 x 92 x 67 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack
  • Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
  • Staining Dish Cover 123: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fad Materiale Glass
Længde (engelsk) Indvendig 4.3 in.
Længde (metrisk) Indvendig 110 mm
Bredde (engelsk) Indvendig 3.6 in.
Bredde (metrisk) Indvendig 92 mm
Dybde (metrisk) interiør 67 mm
Dybde (engelsk) Interiør 2.6 in.
Volumen (metrisk) 350 mL
Produkttype Farvebeholder til samling 121