Få mere at vide
Epredia™ Komplet manuel farvning 110 og 121
Produkttype:
Farvebeholder til samling 121
Farvningsskål til 110
Farvningsskåldæksel til 112
Farvningsskåldæksel til 121
Manuelt farvningssæt 110
Manuelt farvningssæt 121
Stativhåndtag til 110/121
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Komplet manuel farvningssamling 110 Indeholder:
- Farvningsskål 112: Rustfrit stål med indvendige mål på 4,3 x 3,35 x 2,95 in. (110 x 85 x 75 mm). Holder op til 350 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ.
- Farvningsstativ 113: Rustfrit stål. Holder op til 30 dias. Maksimal diasstørrelse 3 x 2 tommer. (75 x 50 mm)
- Farvningsskåldæksel 111: Rustfrit stål
Komplet manuel farvningssamling 121 Indeholder:
- Farvningsskål 122: ikke-autoklaverbart glas med indvendige mål på 4,3 x 3,6 x 2,6 tommer. (110 x 92 x 67 mm). Holder op til 350 ml opløsning med fuldt fyldt farvningsstativ
- Farvningsstativ 113: Rustfrit stål. Holder op til 30 dias. Maksimal diasstørrelse 3 x 2 tommer. (75 x 50 mm)
- Farvningsskåldæksel 123: Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) Indvendig | 2,95 tommer. |
| Dybde (metrisk) Indvendig | 75 mm |
| Fad Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (engelsk) Indvendig | 4,3'' |
| Længde (metrisk) Indvendig | 110 mm |
| Bredde (engelsk) Indvendig | 3,35 tommer. |
| Bredde (metrisk) Indvendig | 85 mm |
| Produkttype | Farvningsskål til 110 |
| Løsningskapacitet | 350 mL |