Få mere at vide
Integra Biosciences™ Komplet håndbetjeningssæt
Beskrivelse
VACUBOY er et alsidigt aspirationsværktøj, der omdanner enhver vakuumkilde til et brugervenligt aspirationssystem til at aspirere væsker fra stort set enhver laboratoriebeholder med et tryk på en knap og på en kontrolleret måde.
- Håndstykket er forbundet til enhver tilgængelig vakuumkilde ved hjælp af silikoneslange og udstyret med en af de forskellige aspirationsadaptere
- Det perfekte match opnås, når VACUBOY er tilsluttet et VACUSAFE aspirationssystem
- Det store udvalg af adaptere gør det muligt for VACUBOY at håndtere væsker fra alle rør, fade, flasker, T-kolber eller tallerkener med flere brønde, alt efter deres form og størrelse
- Adaptere til aspiration med Pasteur-pipetter, serologiske pipetter, engangspipettespidser eller nåle i rustfrit stål
- Multi-kanal adaptere til hurtig tømning af multi-brønd plader
- Vakuumregulering med en berøringsfølsom knap for kontrolleret og jævn aspiration af væsker
- Ergonomisk, perfekt egnet til lange arbejdsopgaver, produktive eller gentagne aspirationsopgaver
- Anti-dryp system forhindrer lækage af flydende affald fra spidsen eller pipetten, hvilket reducerer forureningsrisici ved arbejde med biologisk farlige væsker
- Autoklaverbar og steriliserbar, VACUBOY giver maksimal sikkerhed i laboratoriet ved arbejde med farligt biologisk flydende affald
- Kompakt, brugervenlig, intuitiv betjening
- Niveaudetektionssensor
- Kontrolknap til uendelig vakuumindstilling (område: -300 mbar til 600 mbar)
- Lydløs drift
- VACUBOY håndbetjening med 40 mm adapter i rustfrit stål inkluderet.
- Ved at dreje vakuumkontrolknappen til det ønskede niveau vil den automatisk styre og justere under drift. Står alene eller i kombination med dets mange VACUBOY-håndoperatørtilbehør, er det det perfekte match til en bred vifte af vakuumbaserede applikationer
- Alle dele, der udsættes for kritiske væsker, er fuldt autoklaverbare og kan steriliseres i 20 minutter ved 121 C, °hvilket garanterer maksimal sikkerhed
- Væsker opsamles i den autoklaverbare affaldsflaske
- Hydrofobisk filter reducerer risikoen for ved et uheld at suge væske ind i pumpen og pumpehuset
- Fås med enten en 4 l polypropylenflaske eller en 3 l glasflaske.
- VACUSAFE comfort giver øjeblikkeligt en ren løsning til sikker og bekvem aspiration, bortskaffelse eller filtrering af væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Stander og 6 adaptere (gummiadapter til Pasteur-pipetter, 1-kanals rustfrit ståladapter 40 mm, 8-kanals rustfrit ståladapter 40 mm, 1-kanals adapter til spidser, 1-kanals adapter til spidser/udledning, 8-kanals adapter til spidser/afkastning) |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Håndbetjeningssæt |