Få mere at vide
SI Analytics™ Komplet doseringsenhed
Artikelnummer. 10499821 Shop alle SI Analytics produkter
Volumen (metrisk):
20 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10499821
Brand: SI Analytics™ 285223767
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Komplet doseringsenhed leveres med stempel og stempelstang samt en UV-beskyttelseslag til brug med TITRONIC™ Serie.
  • Doseringsenhed
  • Inkluderer stempel, stempelstang og UV-beskyttelseslag
  • Til brug ift TITRONIC™ Universal og TITRONIC™ 300
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Komplet doseringsenhed
Inkluderer Stempel, stempelstang og UV beskyttelsescoat
Volumen (metrisk) 50 ml