Få mere at vide
Agilent BioTek Komplet dispenserings- og affaldssystemer
Artikelnummer. 16522192 Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
50 TS med automatiseret bufferskiftefunktioner, Agilent BioTek Mikropladevasker og læseinstrumenter
50 TS-vaskemaskine til mikroplader, Agilent BioTek Mikropladevasker og læseinstrumenter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16522192
Brand: Agilent BioTek 4070078
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Komplette dispenserings- og affaldssystemer inkluderer affalds- og dispenseringstilbehør, inklusive stativer og slanger, og er til brug med forskellige modeller af mikropladeskiver
4070077 inkluderer: 3 forsyningsflasker med filter, 4 L; 1 Affaldsflaske, 4 L; 2 stativer og slanger, 4070078 inkluderer: 2 doseringsflasker med filter, 4L; 1 affaldsflaske, 4L; 2 stativer og slanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Affaldssystem
Til brug med (udstyr) 50 TS-vaskemaskine til mikroplader, Agilent BioTek Mikropladevasker og læseinstrumenter