missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Complement Factor H-related 3/CFHR3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18620312 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.02 mL
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18620312 0.02 mL -
18603052 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18620312 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP2926150.02ml

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Complement Factor H-related 3/CFHR3 Polyclonal antibody specifically detects Complement Factor H-related 3/CFHR3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Complement Factor H-related 3/CFHR3
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulering PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias CFHL3;Complement factor H-related protein 3;DOWN16;FHR3;FHR-3;HLF4
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-200 of human CFHR3 (NP_066303.2). AVPCLRKCYFPYLENGYNQNYGRKFVQGNSTEVACHPGYGLPKAQTTVTCTEKGWSPTPRCIRVRTCSKSDIEIENGFISESSSIYILNKEIQYKCKPGYATADGNSSGSITCLQNGWSAQ
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.02 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 10878
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.