Få mere at vide
Complanatuside, MedChemExpress
Beskrivelse
Complanatuside is a flavonoid found in the traditional Chinese medicine Semen Astragali Complanati.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Complanatuside |
| CAS | 116183-66-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H32O16 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.12 mM) |
| SMIL | O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)=C(C3=CC=C(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C=C3)OC5=CC(OC)=CC(O)=C15 |
| Molekylvægt (g/mol) | 624.54 |
| Formel vægt | 624.54 |
| Vis mere |