Få mere at vide
UVP Kompakt UV-lampe
Produkttype:
Finansiel UV-lampe
Kompakt UV-hærdende lampe
Kompakt UV-lampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Watt | 4 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Dimensioner (L x B) | 198 x 71 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Længde (metrisk) | 198 mm |
| Materiale | Plast |
| Model- | UVL-21 |
| Bredde (metrisk) | 71 mm |
| Vis mere |