Få mere at vide
UVP Kompakt UV-lampe
Artikelnummer. 12842969
Produkttype:
Finansiel UV-lampe
Kompakt UV-hærdende lampe
Kompakt UV-lampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12842969
Brand: UVP 95001906
Kun null tilbage
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 4 W
Bølgelængde 365 nm
Længde (metrisk) 198 mm
Materiale Plast
Model- UVL-23RS
Bredde (metrisk) 71 mm
Produkttype Finansiel UV-lampe