Få mere at vide
Nabertherm™ Kompakt rørovn RT-serien
Artikelnummer. 17368189 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
17368189 1300 °C
17348189 1100 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17368189 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. RT522LAN
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Anvendes når laboratorieforsøg skal udføres vandret, lodret eller i bestemte vinkler. Evnen til at konfigurere hældningsvinklen og arbejdshøjden gør disse rørovne velegnede til integration i eksisterende processystemer.
  • Maksimal temperatur: 1100 °C eller 1300 °C
  • Kompakt design
  • Kun fibermaterialer anvendes, som ikke klassificeres som kræftfremkaldende i henhold til TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Vertikal eller horisontal drift frit justerbar
  • Arbejdshøjde frit justerbar
  • Arbejdsrør lavet af C 530 keramik
  • Type S termoelement
  • Drift kan også være separat fra stand, hvis sikkerhedsretningslinjerne overholdes
  • Kontrolsystem integreret i ovnens base
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Controller type B510
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Længde (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) indvendig 50 mm
Vægt (metrisk) 25 kg