Få mere at vide
Nabertherm™ Kompakt rørovn RT-serien
Artikelnummer. 17348189 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
17348189 1100 °C
17368189 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17348189 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. RT512LAN
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Anvendes når laboratorieforsøg skal udføres vandret, lodret eller i bestemte vinkler. Evnen til at konfigurere hældningsvinklen og arbejdshøjden gør disse rørovne velegnede til integration i eksisterende processystemer.
  • Maksimal temperatur: 1100 °C eller 1300 °C
  • Kompakt design
  • Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Lodret eller vandret betjening frit justerbar
  • Arbejdshøjde frit justerbar
  • Arbejdsrør lavet af C 530 keramik
  • Type S termoelement
  • Betjening også mulig adskilt fra stativ, hvis sikkerhedsforskrifterne overholdes
  • Styresystem integreret i ovnsokkel
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Controller type B510
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Længde (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) indvendig 50 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Vægt (metrisk) 25 kg