Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1100 °C eller 1300 °C
- Dobbelt skal-hus lavet af plader af struktureret rustfrit stål
- Kun fibermaterialer anvendes, som ikke klassificeres som kræftfremkaldende i henhold til TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Rørets indre diameter: 30 mm, opvarmet længde: 200 mm
- Arbejdsrør lavet af C 530-materiale, inklusive to fiberpropper som standard
- Termoelement type K (1100 °C) eller type S (1300 °C)
- Halvlederrelæer muliggør lavstøjsdrift af opvarmningen
- Opvarmningstråde viklede direkte omkring arbejdsrøret, hvilket resulterede i meget hurtige opvarmningshastigheder
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
Tekniske data
Tekniske data
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Temperaturkontrol | R7 |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 200 x 300 x 350 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Diameter (metrisk) indvendig | 30 mm |
| Vægt (metrisk) | 12 kg |