Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1300 °C
- Enkeltzone-design som standard
- Dobbelt skal-hus lavet af plader af struktureret rustfrit stål
- Kun fibermaterialer anvendes, som ikke klassificeres som kræftfremkaldende i henhold til TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Yderrørets diameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
- Arbejdsrør af C 530 keramisk inklusive to fiberstik som standardudstyr
- Type S termoelement
- Halvlederrelæer giver lavstøjsdrift
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | P580 |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 460 x 1170 x 628 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 170 mm |
| Vægt (metrisk) | 89 kg |