Få mere at vide
Nabertherm™ Kompakt rørovn med P580 controller
Artikelnummer. 17398079 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) procesrør:
50 mm
120 mm
170 mm
Opvarmet zone:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) procesrør Opvarmet zone Temperatur (metrisk)
17398079 50 mm 500 mm 1200 °C
17308089 50 mm 500 mm 1300 °C
17358089 120 mm 500 mm 1200 °C
17368089 120 mm 500 mm 1300 °C
17318099 170 mm 750 mm 1200 °C
17328099 170 mm 750 mm 1300 °C
17378099 170 mm 1000 mm 1200 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17398079 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. R252W2AN3
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Disse kompakte rørovne med integrerede styresystemer kan bruges universelt til mange processer. Udstyret med et standard arbejdsrør af C 530 keramik og to fiberpropper har disse rørovne et uovertruffent pris/ydelsesforhold.
  • Fremragende pris-ydelsesforhold
  • Kan også udstyres med gasforsyningssystem 1 (ingen vakuumdrift) og gasforsyningssystem 2 (til vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Controller P580 med 50 frit justerbare programmer og 40 segmenter til tre-zone drift
  • Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
  • Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
  • Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
Tekniske data
Controller type P580
Opvarmet zone 500 mm
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Type Kompakt rørovn
Mål (L x B x H) Udvendig 670 x 340 x 508 mm
Længde (metrisk) 700 mm
Diameter (metrisk) procesrør 50 mm