Beskrivelse
- Fremragende pris - ydelsesforhold
- Kan også udstyres med gasforsyningssystem 1 (ingen vakuumdrift) og gasforsyningssystem 2 (vakuumdrift)
- Temperatur, maks. 1200 °C eller 1300 °C
- Fem programmer og fire frit programmerbare ramper, controller C 550 med 10 frit justerbare programmer og 20 segmenter
- Yderrørets diameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
- Dobbelt skal-hus lavet af plader af struktureret rustfrit stål
- Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Opvarmet zone | 750 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Type | Kompakt rørovn |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 920 x 460 x 628 mm |
| Længde (metrisk) | 1070 mm |
| Diameter (metrisk) procesrør | 170 mm |