Få mere at vide
Nabertherm™ Kompakt rørovn med B510 controller
Artikelnummer. 17338099 Shop alle Nabertherm produkter
Diameter (metrisk) procesrør:
100 mm
120 mm
170 mm
Opvarmet zone:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Artikelnummer. 17338099
Brand: Nabertherm™ R572L2AN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse kompakte rørovne med integrerede styresystemer kan bruges universelt til mange processer. Udstyret med et standard arbejdsrør af C 530 keramik og to fiberpropper har disse rørovne et uovertruffent pris/ydelsesforhold.
  • Fremragende pris-ydelsesforhold
  • Kan også udstyres med gasforsyningssystem 1 (ingen vakuumdrift) og gasforsyningssystem 2 (til vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Enkeltzonet design som standard med controller B 510
  • Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
  • Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
  • Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
Tekniske data
Controller type B510
Opvarmet zone 1000 mm
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Type Kompakt rørovn
Mål (L x B x H) Udvendig 1170 x 460 x 628 mm
Længde (metrisk) 1400 mm
Diameter (metrisk) procesrør 170 mm