Få mere at vide
Nabertherm™ Kompakt rørovn med B510 controller
Shop alle Nabertherm produkter
Diameter (metrisk) procesrør:
100 mm
120 mm
170 mm
Opvarmet zone:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Beskrivelse
- Fremragende pris-ydelsesforhold
- Kan også udstyres med gasforsyningssystem 1 (ingen vakuumdrift) og gasforsyningssystem 2 (til vakuumdrift)
- Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
- Enkeltzonet design som standard med controller B 510
- Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
- Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | B510 |
| Opvarmet zone | 500 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Type | Kompakt rørovn |
| Diameter (metrisk) procesrør | 120 mm |