Få mere at vide
Nabertherm™ Kompakt rørovn med B510 controller
Artikelnummer. 17318089 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) procesrør:
100 mm
120 mm
170 mm
Opvarmet zone:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) procesrør Opvarmet zone Temperatur (metrisk)
17318089 120 mm 500 mm 1200 °C
17328089 120 mm 500 mm 1300 °C
17388089 100 mm 750 mm 1300 °C
17378089 170 mm 750 mm 1200 °C
17338099 170 mm 1000 mm 1200 °C
17348099 170 mm 1000 mm 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17318089 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. R322L2AN
Disse kompakte rørovne med integrerede styresystemer kan bruges universelt til mange processer. Udstyret med et standard arbejdsrør af C 530 keramik og to fiberpropper har disse rørovne et uovertruffent pris/ydelsesforhold.
  • Fremragende pris-ydelsesforhold
  • Kan også udstyres med gasforsyningssystem 1 (ingen vakuumdrift) og gasforsyningssystem 2 (til vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Enkeltzonet design som standard med controller B 510
  • Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
  • Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
  • Isolering lavet af ikke-klassificeret fibermateriale
Tekniske data
Controller type B510
Opvarmet zone 500 mm
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Type Kompakt rørovn
Diameter (metrisk) procesrør 120 mm