Få mere at vide
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Artikelnummer. 15456582 Shop alle Nabertherm produkter| Artikelnummer. | Mål (L x B x H) Udvendig | Controller type | Temperatur (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15456582 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | Hver |
| 15486592 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | Hver |
| 15486582 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | Hver |
| 15416602 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | Hver |
| 15466732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200 °C | Hver |
| 15496732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300 °C | Hver |
| 15486742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200 °C | Hver |
| 15496742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300 °C | Hver |
| 15406742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200 °C | Hver |
| 15416742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300 °C | Hver |
| 15456592 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | Hver |
| 15416622 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | Hver |
| 15426742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | Hver |
| 15436742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300 °C | Hver |
| 15406592 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200 °C | Hver |
| 15466632 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300 °C | Hver |
| 15426592 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | Hver |
| 15476642 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | Hver |
| 15446742 | 1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | Hver |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Beskrivelse
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Solid state relays provide for low-noise operation
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C450 |
| Opvarmet zone | 250 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 434 x 340 x 508 mm |
| Længde (metrisk) | 450 mm |
| Diameter (metrisk) procesrør | 50 mm |