Få mere at vide
UVP Kompakt Dual Tube UV-lampe
Artikelnummer. 11778221
Skift visning
Bølgelængde:
365/254 nm
Artikelnummer. Bølgelængde
11778221 365/254 nm
1 options
Artikelnummer. 11778221 Leverandør UVP Leverandørnr. 95002110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bruger to separate rør for større lysintensitet. UVP Ultra Violet Product™ Kompakt Dual Tube UV-lampe er let, AC drevet og bærbart.
  • Letvægt på kun 0,45 kg
  • 4 watt bærbar lampe
  • Bølgelængden er 365nm langbølge, 254nm kortbølge.
  • Holdbar plastkonstruktion
  • Lampeledning, 2,4m
  • Mål: 198 x 71 x 53 mm
  • Bruges med valgfrit J-124 stativ til håndfri betjening
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 4 W
Bølgelængde 365/254 nm
Dimensioner (L x B x H) 198 x 71 x 53 mm
Elektriske krav 230V, 50/60Hz
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer Separate rør for hver bølgelængde
Lysintensitet 760/720μ cm 2
Materiale Plast
Model- UVGL-25
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype Bærbar UV-lampe