Få mere at vide
Edmund Bühler™ Digital Compact Shaker KS 15 A
Artikelnummer. 10536011
Skift visning
Hastighedsområde:
30 til 420 omdr./min.
Artikelnummer. Hastighedsområde
10536011 30 til 420 omdr./min.
1 options
Artikelnummer. 10536011 Leverandør Edmund Bühler™ Leverandørnr. 6170 000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Programmable control with digital display for reproducible shaking tasks
  • Programmable control with digital display for reproducible shaking tasks
  • Loading capacity: 15kg on a shaking platform of 400 x 300mm
  • Includes basic device without shaking plate or rack system
Loading Capacity:
  • Erlenmeyer flasks 100mL: 20 pieces
  • Erlenmeyer flasks 250mL: 12 pieces
  • Erlenmeyer flasks 500mL: 6 pieces
  • Erlenmeyer flasks 1000mL: 4 pieces
  • Separating funnels 250mL: 1 pieces
Tekniske data
Orbit 17 mm
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 30 til 420 omdr./min.
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5°C to 50°C
Holder 20 x 10 mL Erlenmeyer Flasks, 12 x 250 mL Erlenmeyer Flasks, 6 x 500 mL Erlenmeyer Flasks, 4 x 1 L Erlenmeyer Flasks,/3 x 250 mL Separating Funnels
Produkttype Compact Shaker
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 490 mm
Dybde (metrisk) interiør 490 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 510 mm
Vægt (metrisk) 19 kg
Controller type KS 15 A control
Model- KS15A
Vise Digital
Fugtighedsområde ∼85%
Inkluderer Base plate with non-slip mat, platform for Erlenmeyer flasks/optional sliding rollers
Timer rækkevidde Continuous operation, 1 min. to 30 hr.