Få mere at vide
Grant Instruments™ Justerbar vinkel platformvippe
Hastighedsområde:
1 til 99 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vippevinkelområde, justerbart op til 10º
- Belaster op til 5 kg
- Variabel hastighed: 1 til 99 svingninger pr. minut
- Kontinuerlig eller tidsindstillet drift, med automatisk slukning
- Glat, skridsikker måtte leveres som standard
- Kompakt, robust konstruktion med lav profil og lille fodaftryk
Tekniske data
Tekniske data
| Vippevinkel | 0 til 10° |
| Bæreevne (metrisk) | 5 kg |
| Hastighedsområde | 1 til 99 rpm |
| Spænding | 120/230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 40 °C |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Længde (metrisk) | 480 mm |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |
| Platform stil | Justerbar tilt |
| Timer rækkevidde | 1 min. til 99:59 timer |