Description
- Stabelbar.
- Tynd profil.
- Højdensitets polyethylen konstruktion.
- FDA-kompatibel.
- Kasket medfølger.
- Valgfri hurtig-service vandhaner.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Lukkestørrelse | 38 mm |
| Lukketype | Kasket |
| Dybde (engelsk) | 2 3/4 tommer. |
| Højde (engelsk) | 14'' |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Rektangulær flaske |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |