Beskrivelse
- Filterfotometer med mikroprocessorstyring, selvtest og autokalibrering
- Optik: Automatisk filterhjul med 7 interferensfiltre
- Bølgelængde nøjagtighed: ±2nm, båndbredde ved halv transmission 10-12nm
- Fotometrisk nøjagtighed:± 1 %
- Display: Baggrundsbelyst grafisk display, 64 x 128 pixels
- Resultat i respektive enhed, dato, klokkeslæt, prøvenummer, prøveplacering og fortynding
- Betjening: Testvalg via testnummer eller parameterlister 12 sprog (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz, id, si)
- Kvalitetskontrol: Med NANOCONTROL NANCHECK
- Interface: USB 2.0
- Opdatering: Via Internet/PC; gratis
- Driftsområde: 0 - 50 °C , op til 90 % relativ luftfugtighed
- Hus: Vandtæt, IP 68
Certificeringer
CE-mærke
Overholdelse
2006/95/EG - Lavspændingsdirektiv, 2004/108/EG - EMC-direktiv
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fotometer |
| Display Type | Baggrundsbelyst grafisk skærm, 64 x 128 pixel |
| Nøjagtighed | Fotometrisk nøjagtighed:± 1 % |
| Lyskilde | Wolfram lampe |
| Rækkevidde | ±3 E |
| Bølgelængde | 345/436/470/540/585/620/690nm plus 1 rum til ekstra filtre |
| Vægt (metrisk) | 0.7 kg |