Få mere at vide
Digi-Sense Kompakt PFA-coated termoelementsonde, jordet d
Artikelnummer. 11889652 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
-200 °C til +204 °C
-200 °C til +232 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Pakningsstørrelse
11889652 -200 °C til +204 °C Hver
11859652 -200 °C til +232 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11889652 Leverandør Digi-Sense Leverandørnr. 0844114
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Den kompakte PFA-belagte termoelementsonde er en generel sonde med PFA-belægning designet til brug med ætsende kemikalier og stærke syrer.
  • Svartid: 2 sekunder eller mere.
  • Proben leveres med PVC-håndtag.
  • Probehåndtagene har en trækaflastningsfjeder, der beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse på grund af gentagne bøjninger og træk.
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI ministik:
    • Type J: Sort
    • Type K: Gul
    • Type T: Blå
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Bemærk : temperaturområdet er kun for sondespidsen.
    • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
    • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
    • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
    • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
    • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Nøjagtighed ±3,6 °F (± 2,0 °C), eller± 0,4 % af aflæsning over 32 °F (0 °C); ±0,8 % af aflæsningen under 32 °F (0 °C)
Analyse tid ≥2 sek.
Certificeringer/compliance ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C til +204 °C
Type Termoelement sonde
Til brug med (applikation) Ætsende kemikalier og stærke syrer
Stil Type T
Temperatur (engelsk) -328 °F til +399,2 °F
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 11.4 cm