Få mere at vide
Nabertherm™ Økonomi Muffelovn 1100° C Med LE 1/11, klapdør og controller R7
Artikelnummer. p-7160779 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
6 l
14 l
24 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Mål (L x B x H) Udvendig:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15521062
Brand: Nabertherm™ LE013K17N1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med deres overbevisende pris/ydelsesforhold og de hurtige opvarmningshastigheder er disse kompakte muffelovne perfekte til mange anvendelser i laboratoriet.
  • Brug kun fibermaterialer, der ikke er klassificeret som kræftfremkaldende i henhold til TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Opvarmning fra to sider fra varmeelementer beskyttet i kvartsglasrør
  • Vedligeholdelsesvenlig udskiftning af varmeelementer og isolering
  • Justerbart luftindtag integreret i døren
  • Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
  • Kompakte mål og lav vægt
  • Kort leveringstid for standardovne og reservedele
Ekstra udstyr:
  • Skorsten, skorsten med ventilator eller katalysator
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Ovn
Stil Klapdør
Temperaturkontrol R7
Mål (D x B x H) Indvendig 115 x 690 x 110 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 280 x 290 x 430 mm
Vægt (metrisk) 10 kg
Elektriske krav 1-faset