Få mere at vide
Nabertherm™ Økonomi Muffelovn 1100° C Med LE 1/11, klapdør og controller R7
Artikelnummer. 17298480 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
6 l
14 l
24 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Mål (L x B x H) Udvendig:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig Mål (L x B x H) Udvendig Pakningsstørrelse
17298480 24 l 330 x 260 x 285 mm 570 x 490 x 585 mm -
15521062 1 l 115 x 690 x 110 mm 280 x 290 x 430 mm Hver
15539572 14 l 300 x 220 x 220 mm 535 x 440 x 540 mm Hver
15529572 2 l 100 x 180 x 110 mm 385 x 330 x 430 mm Hver
15531062 6 l 200 x 170 x 170 mm 435 x 390 x 490 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17298480 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. LE241K17N1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Med deres overbevisende pris/ydelsesforhold og de hurtige opvarmningshastigheder er disse kompakte muffelovne perfekte til mange anvendelser i laboratoriet.
  • Brug kun fibermaterialer, der ikke er klassificeret som kræftfremkaldende i henhold til TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Opvarmning fra to sider fra varmeelementer beskyttet i kvartsglasrør
  • Vedligeholdelsesvenlig udskiftning af varmeelementer og isolering
  • Justerbart luftindtag integreret i døren
  • Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
  • Kompakte mål og lav vægt
  • Kort leveringstid for standardovne og reservedele
Ekstra udstyr:
  • Skorsten, skorsten med ventilator eller katalysator
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Controller type R7
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Ovn
Stil Klapdør
Temperaturkontrol R7
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 260 x 285 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 570 x 490 x 585 mm
Vægt (metrisk) 42 kg
Elektriske krav 1-faset
Spænding 220/240 V
Watt 3500 W
Frekvens 50/60 Hz