Få mere at vide
Nabertherm™ Økonomi Muffelovn 1100° C Med LE 1/11, klapdør og controller R7
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
6 l
14 l
24 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Mål (L x B x H) Udvendig:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Only use fiber materials not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Heating from two sides from heating elements protected in quartz glass tubes
- Maintenance-friendly replacement of heating elements and insulation
- Adjustable air inlet integrated in door
- Exhaust air outlet in rear wall of furnace
- Compact dimensions and light weight
- Short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment:
- Chimney, chimney with fan or catalytic converter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100°C |
| Type | Furnace |
| Stil | Flap door |
| Temperaturkontrol | R7 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 200 x 170 x 170 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 435 x 390 x 490 mm |
| Vægt (metrisk) | 18 kg |
| Elektriske krav | 1-phase |