Få mere at vide
Nabertherm™ Økonomi Muffelovn 1100° C Med LE 1/11, klapdør og controller R7
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
6 l
14 l
24 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Mål (L x B x H) Udvendig:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brug kun fibermaterialer, der ikke er klassificeret som kræftfremkaldende i henhold til TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Opvarmning fra to sider fra varmeelementer beskyttet i kvartsglasrør
- Vedligeholdelsesvenlig udskiftning af varmeelementer og isolering
- Justerbart luftindtag integreret i døren
- Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
- Kompakte mål og lav vægt
- Kort leveringstid for standardovne og reservedele
Ekstra udstyr:
- Skorsten, skorsten med ventilator eller katalysator
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Type | Ovn |
| Stil | Klapdør |
| Temperaturkontrol | R7 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 100 x 180 x 110 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 385 x 330 x 430 mm |
| Vægt (metrisk) | 10 kg |
| Elektriske krav | 1-faset |