Beskrivelse
- De komplimenterer Brady Sikkerhedshængelås og har de samme funktioner
- Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes og er 5-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre modstandsdygtighed over for manipulation
- Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed, og det specielle design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket
- Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
- Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
- 1 nøgle medfølger til hver lås
- Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket)
- Brugerdefineret indtastning og kortlægning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | 814116 |
| Farve | Rød |
| Dybde (metrisk) | 16 mm |
| Højde (metrisk) | 64 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 25.4 mm |
| Bredde (metrisk) | 32 mm |
| Materiale (Krop) | Forstærket Nylon |
| Materiale (bøjle) | Aluminium |