Få mere at vide
Buerkle™ Kompakt Jerrican med gevindforbindelse
Artikelnummer. 15823954 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Bredde (metrisk):
65 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15823954
Brand: Buerkle™ 04352100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forskellige væsker kan opbevares og dekanteres på et lille rum. Den kompakte jerrycan kan også opbevares liggende på siden.
  • Med gevindstik 3/4 tommer.
  • Ideel som pladsbesparende beholder.
  • Forskellige væsker kan opbevares og dekanteres på et lille rum.
  • Den kompakte jerrycan kan også opbevares liggende på siden f.eks. i køleskab. Den er meget stabil på grund af ribbet struktur og
  • PP, gennemsigtig
  • Med manipulationssikker lukning
Jerry can, kompakt, pladsbesparende, polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Indgrebssikker
Dybde (metrisk) 335 mm
Oversigt Pladsbesparende jerrydåse
Dimensioner (L x B x H) 335 x 125 x 335 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Gradueringer Støbt liter
Højde (metrisk) med lukning 335 mm
Inkluderer Gevindstik 3/4 tommer.
Længde (metrisk) 335 mm
Materiale Polypropylen
Produkttype Jerry Can
Form Rektangulær
Bredde (metrisk) 125 mm