Få mere at vide
Buerkle™ Kompakt Jerrican med gevindforbindelse
Artikelnummer. 10757561 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Bredde (metrisk):
65 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10757561 5 L 65 mm Hver
15823954 10 L 125 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757561 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 04352050
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forskellige væsker kan opbevares og dekanteres på et lille rum. Den kompakte jerrycan kan også opbevares liggende på siden.
  • Med gevindstik 3/4 tommer.
  • Ideel som pladsbesparende beholder.
  • Forskellige væsker kan opbevares og dekanteres på et lille rum.
  • Den kompakte jerrycan kan også opbevares liggende på siden f.eks. i køleskab. Den er meget stabil på grund af ribbet struktur og
  • PP, gennemsigtig
  • Med manipulationssikker lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Indgrebssikker
Dybde (metrisk) 335 mm
Oversigt Pladsbesparende jerrydåse
Dimensioner (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) med lukning 335 mm
Inkluderer Gevindstik 3/4 tommer.
Materiale Polypropylen
Produkttype Jerry Can
Bredde (metrisk) 65 mm