Få mere at vide
Buerkle™ Kompakt Jerry Can og stophanesæt
Artikelnummer. 10058241 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Dimensioner (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
10058241 5 L 335 x 65 x 335 mm Hver
15813954 10 L 335 x 125 x 335 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10058241 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 04350001
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den kompakte jerrycan& StopCock-sættet består af den kompakte jerrycan med forskruninger 5 l eller 10 l og studsen StopCock.
Kompakt jerrycan& StopCock sæt
  • PP, gennemsigtig
  • Indgrebssikker lukning
  • Autoklaverbar beholder (uden ventil)
  • Støbt liters graduering
  • Understøttelse af aluminiumsbeholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukketype Indgrebssikker
Farve Klarhed
Oversigt Pladsbesparende jerrydåse med studs
Dimensioner (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Højde (metrisk) med lukning 335 mm
Inkluderer Kirtler, tapstophane
Længde (metrisk) 335 mm
Materiale Polypropylen
Mundstil S50 tråd
Produkttype Kompakt Jerry Can og stophanesæt
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 65 mm