Beskrivelse
- Ideel som en pladsbesparende beholder med dens bredde på 125 mm.
- Forskellige væsker kan opbevares og dekanteres på et lille rum.
- Den kompakte jerrycan kan også opbevares liggende på siden f.eks. i køleskab. Den er meget stabil på grund af ribbet struktur og tykke sider.
- Den kompakte jerrycan kan også bruges som bundfældningsbeholder.
Jerry can, kompakt, pladsbesparende, polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Indgrebssikker |
| Dybde (metrisk) | 335 mm |
| Oversigt | Pladsbesparende jerrydåse |
| Dimensioner (L x B x H) | 335 x 125 x 335 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Gradueringer | Støbt liter |
| Vis mere |