Få mere at vide
Buerkle™ Kompakt Jerrican
Artikelnummer. 10464661 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Dimensioner (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
10464661 5 L 335 x 65 x 335 mm Hver
15880302 10 L 335 x 125 x 335 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464661 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 04351050
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med fødevarer, Lukkemateriale: Polypropylen
  • Ideel som en pladsbesparende beholder med dens bredde på 125 mm.
  • Forskellige væsker kan opbevares og dekanteres på et lille rum.
  • Den kompakte jerrycan kan også opbevares liggende på siden f.eks. i køleskab. Den er meget stabil på grund af ribbet struktur og tykke sider.
  • Den kompakte jerrycan kan også bruges som bundfældningsbeholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukketype Indgrebssikker
Dybde (metrisk) 335 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) med lukning 335 mm
Inkluderer Indgrebssikker hætte
Længde (metrisk) 335 mm
Materiale Polypropylen
Produkttype Jerry Can
Bredde (metrisk) 65 mm