Få mere at vide
Brannan Kompakt infrarødt industrielt termometer
Artikelnummer. 31810758
Skift visning
Maks. Temperatur (metrisk):
500°c
Artikelnummer. Maks. Temperatur (metrisk)
31810758 500°c
1 options
Artikelnummer. 31810758 Leverandør Brannan Leverandørnr. 38/703/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.67 DKK
    306.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 250.32 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Håndholdt industrielt infrarødt termometer
  • Kompakt infrarødt termometer med indbygget laserpointer til hurtig og præcis måling
  • Temperaturområde -50 til +500 °C
  • Over-range indikation
  • Stor baggrundsbelyst LCD
  • Datahold og slukningsfunktion
  • Leveres med 3-punkts kalibreringscertifikat
  • Leveres med beskyttelsespose
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Infrarødt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500°c
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Kalibreret Fabrikskalibreret
Vise Digital LCD
IP-vurdering Ingen