Beskrivelse
- Kompakt gel-billeddannelsessystem til billeddannelse af DNA/RNA, farvefri, synlige proteingeler og autorader.
- InGenius 5-systemet er et kraftfuldt system med et banebrydende 5M pixelkamera, der leverer en udsøgt pixelopløsning og enestående følsomhed i sin klasse.
- Systemet bruger en F1.4 manuel linse for at muliggøre perfekt gel-billeddannelse.
- Det maksimale udsynsområde er 20 x 24 cm, hvilket er meget stort for en så lille, kompakt enhed.
- Et fleksibelt system med interne belysningsmuligheder, herunder en UV-transilluminator (købt separat) til arbejde med DNA-geler, farvefri og autorads.
- Den overliggende LED-hvide belysning er standard for nem placering og fokusering af prøver.
- InGenius 5 er et alsidigt system, der er designet til pletfri anvendelser. Dets kamera gør det muligt at eksponere prøven i længere perioder.
- Fjern sikkert dine DNA-bånd fra agarosegel med mørkekammerdøren åben ved hjælp af det valgfrie sikkerhedsskjold, der beskytter brugeren ved UV-behandling.
- Et intuitivt system, der gør det muligt at gemme billeder direkte til eller netværk USB for nem overførsel.
- Generer hurtigt kvantitative data med GeneTools analysesoftware.
- InGenius 5 leveres med ubegrænsede kopier af GeneTools.
Tekniske data
Tekniske data
| Filterområde | 20 x 24 cm |
| Til brug med (applikation) | Gel-billeddannelse |
| Produkttype | Gel-billedbehandlingssystem |
| Display Type | Ingen |