Få mere at vide
Hellma Kompakt Flow Kuvette
Artikelnummer. 12769616
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
390μ L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
12769616 390μ L
1 options
Artikelnummer. 12769616 Leverandør Hellma Leverandørnr. 176700851040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4180.00 DKK
    4109.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.90 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kompakt, højtydende kvartskuvette til flowmålinger.
  • Kompakt
  • Inkluderer 2 skrueforbindelser M 6 x 1
  • Inkluderer FEP-slange (OD: 1,9 mm, ID: 1,1 mm, Længde: 500 mm)
  • Til absorptionsmålinger
  • Vinduesmateriale: højtydende kvartsglas (200 nm til 2500 nm)
Tekniske data
Oversigt Udvendige mål: 35 x 12,5 x 12,5 mm, Blænde: 11 x 3,5 mm
Kapacitet (metrisk) 390μ L
Tykkelse (metrisk) Lagtykkelse: 10 mm
Inkluderer 2 skrueforbindelser M 6 x 1, FEP-rør (OD: 1,9 mm, ID: 1,1 mm, Længde: 500 mm
Højde (metrisk) 8.5 mm