Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 6 x 15 ml
Artikelnummer. 15392225 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15392225 6 Hver
1 options
Artikelnummer. 15392225 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88871105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 DKK
    621.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.50 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til brug med:Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer
Forøg dine applikationsmuligheder med en række tilbehør til Thermo Scientific™ Kompakte tørre bade/blokvarmere.
Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 6 x 15 ml blok
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer
Belysning LED
Antal steder 6
Type Dry Block
Dimensioner (L x B x H) 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 tommer)