Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 6 x 2,0 ml
Artikelnummer. 15382225 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
6
Artikelnummer. 15382225
Brand: Thermo Scientific™ 88871104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer
Forøg dine applikationsmuligheder med en række tilbehør til Thermo Scientific™ Kompakte tørre bade/blokvarmere.
Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6 x 2,0 ml blok
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer
Belysning LED
Antal steder 6
Type Blok
Dimensioner (L x B x H) 36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 tommer)