Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 6 x 1,5 ml
Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
6
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forøg dine applikationsmuligheder med en række tilbehør til Thermo Scientific™ Kompakte tørre bade/blokvarmere.
Garanti : 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 6 x 1,5 ml blok |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer |
| Belysning | LED |
| Antal steder | 6 |
| Type | Blok |
| Dimensioner (L x B x H) | 36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 tommer) |